Learn More
Chlorure d'asoxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Asoxime Chloride |
| CAS | 34433-31-3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C14H16Cl2N4O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Pyridinium, 1-[[[4-(aminocarbonyl)pyridinio]methoxy]methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-, chloride (1:2), Pyridinium, 1-[[[4-(aminocarbonyl)pyridinio]methoxy]methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-, dichloride (9CI), Pyridinium, 4'-carbamoyl-2-formyl-1,1'-(oxydimethylene)di-, dichloride, 2-oxime (8CI), Asoxime chloride, HI 6, HI 6 chloride, HJ 6, Transant |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H14N4O3.2ClH/c15-14(19)12-4-7-17(8-5-12)10-21-11-18-6-2-1-3-13(18)9-16-20;;/h1-9H,10-11H2,(H-,15,19);2*1H |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].NC(=O)c1cc[n+](COC[n+]2ccccc2C=NO)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-[[2-[(E)-hidroxiiminometil]piridin-1-io-1-il]metoximetil]piridin-1-io-4-carboxamida;dicloruro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 359.21 |
| Afficher plus |