Learn More
ASP-9521, MedChemExpress
Code produit 16480418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480418 5 mg
16467746 100 mg
16463887 50 mg
16461296 200 mg
16447958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16480418 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19903
MedChemExpress ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.
ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.
Spécification
Nom chimique ou matériau ASP-9521
CAS 1126084-37-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H26N2O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (302.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(CC(C)(O)C)CC1)C(N2)=CC3=C2C=CC(OC)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 330.42
Poids de la formule 330.42
Pourcentage de pureté 96.39%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death