Learn More
MedChemExpress Asp-Asp-Asp-Asp-Asp
Spécification
Spécification
| CAS | 124219-00-7 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Poids moléculaire | 593.45 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |