Description
Mesurer l’asparagine dans des échantillons cellulaires, des milieux de culture cellulaire, des biofluides avec le kit de test à l’asparagine AB273333. Cité dans 2 publications. Utilisation avec Microplate.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Specifications
| Quantité | 100 tests |
| État réglementaire | RUO |