Learn More
Asparagusic acid, MedChemExpress
Description
Asparagusic acid is a sulfur-containing flavor component produced by asparagus plants, with anti-parasitic effect. Asparagusic acid is a plant growth inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Asparagusic acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 2224-02-4 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C4H6O2S2 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 46 mg/mL (306.22 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1CSSC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.22 |
| Afficher plus |