Learn More
MedChemExpress Aspartame
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.01% |
| CAS | 22839-47-0 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 294.3 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 25 mg/mL (84.95 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (16.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | SC-18862 |