Learn More
Aspartame-d5, TRC
Code produit 30342618
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30342618 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30342618 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7900181MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aspartame-d5
CAS 1356849-17-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14H13D5N2O5
Quantité 1 mg
Synonyme Aspartame D5 (Phenyl D5)
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)OC)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC Ácido (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propan-2-il]amino]-4-oxobutanoico
Poids moléculaire (g/mol) 299.33
Pourcentage de pureté >95