Learn More
Aspartame-d5, TRC
Code produit 30332454
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30332454 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30332454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA79001810MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aspartame-d5
CAS 1356849-17-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14H13D5N2O5
Quantité 10 mg
Synonyme Aspartame D5 (Phenyl D5)
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)OC)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC Ácido (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propan-2-il]amino]-4-oxobutanoico
Poids moléculaire (g/mol) 299.33
Pourcentage de pureté >95