Learn More
(±)-Aspartic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Aspartic acid |
| CAS | 617-45-8 |
| Formule moléculaire | C4 H7 N O4 |
| Synonyme | Aspartic acid, DL- (8CI), DL-Aspartic acid, (RS)-Aspartic acid, (±)-Aspartic acid, 2-Aminobutanedioic acid, Aminosuccinic acid, DL-Aminosuccinic acid, NSC 141379 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | NC(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | 2-aminobutanedioic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.1 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 133.0375 |
| Afficher plus |