Learn More
Aspartyl-alanyl-diketopiperazine, MedChemExpress
Code produit. 16494098
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16494098
Marque: Medchem Express HY107091
MedChemExpress Aspartyl-alanyl-diketopiperazine (DA-DKP) is an immunomodulatory molecule generated by cleavage and cyclization from the N-terminus of human albumin and can modulate the inflammatory immune response through a molecular pathway implicated in T- lymphocyte anergy.
Aspartyl-alanyl-diketopiperazine (DA-DKP) is an immunomodulatory molecule generated by cleavage and cyclization from the N-terminus of human albumin and can modulate the inflammatory immune response through a molecular pathway implicated in T- lymphocyte anergy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aspartyl-alanyl-diketopiperazine
CAS 110954-19-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H10N2O4
Quantité 10 mg
Synonyme DA-DKP
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (671.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@@H](C(N[C@H]1C)=O)NC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 186.17
Poids de la formule 186.17
Pourcentage de pureté 99.44%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.