Learn More
Fisherbrand™ Système d’aspiration de base
Code produit 15567479 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
15 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15567479 15 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15567479
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour l’aspiration de liquides chimiques, biologiques et médicaux non inflammables. Le système d’aspiration de base Fisherbrand™ est un ensemble compact et portatif doté d’une pompe à membrane résistante intégrée. Les liquides peuvent être aspirés facilement et avec une grande précision à partir de lames, boîtes de pétri, microplaques, récipients de culture cellulaire et récipients similaires.
Station d’aspiration sans huile et résistante aux produits chimiques, pour une aspiration et mise au rebut des liquides précise et pratique dans le domaine de la biochimie, de la microbiologie et de la culture cellulaire
  • 150  mbar - Vide limite
  • 15  l/min - Débit à l’air libre
  • Pompe à membrane résistante aux produits chimiques de qualité supérieure avec une longue durée de vie
  • 4  litres - Chambre de réception en PP autoclavable à arrêt de débit automatique
  • Filtre hydrophobe en ligne
  • Action rapide de couplage des connecteurs de tuyaux avec isolation automatique des valves
  • 5 mm D.I. - Tuyau à vide pour la connexion à votre propre pipeteur
  • 90-260 V, 50/60 Hz avec câbles d’alimentation Schuko & UK
  • Dimensions (L x l x H) en mm : 357 x 145 x 277
  • 7 kg
  • Léger, compact, portatif, résistance chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 150 mbar
Comprend
  • Chambre de réception en PP autoclavable de 4 l avec arrêt de débit automatique
  • Tuyau à vide de 5 mm de dia. int. pour la connexion à votre propre pipeteur
  •  Filtre hydrophobe en ligne
  • Action rapide de couplage des connecteurs de tuyaux avec isolation automatique des valves
Alimentation électrique 90 à 260 V 50/60 Hz avec câbles d’alimentation Schuko et UK
Dimensions (L x l x H) 357 x 145 x 277 mm
Poids (métrique) 7 kg
Débit 15 l/min