Läs mer
Läs mer
Grant Instruments™ Filtre hydrophobe de rechange
Beskrivning
- Pour une utilisation avec l’aspirateur FTA-1 Grant
- Le filtre en ligne de 0,027 micron empêche les contaminants de pénétrer dans la pompe
- Sens du débit indiqué sur le corps du filtre pour une installation correcte
Specifikationer
Specifikationer
| À utiliser avec (équipement) | Aspirateur FTA-1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?