Learn More
Hirschmann™ Pinces à vide Aspirette™
Code produit 10454861
Modifier l'affichage
Click to view available options
230 V ; prise Europe
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10454861 230 V ; prise Europe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10454861 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9901500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pinces à vide pour ramasser et placer dlifférents objets de plan jusqu’à un poids maximal de 70 g.
  • Livraison complète avec 1 unité d’alimentation et le chargeur
  • Comprend 3 buses d’aspiration et des ventouses de diamètres 3,2, 6 et 10 mm
  • 230 V, prise Europe
Spécification
Alimentation électrique 230 V, prise Europe
À utiliser avec (application) Ramassage, placement d’objets de plan
Type Pinces à vide