Learn More
Macherey-Nagel™ Kit d’essai
Code produit 10014530 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1Chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10014530 1Chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10014530 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 935019
 Article restreint
En stock
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse colorimétrique ou titrométrie
Quantité 1Chaque
Plage Cl2 de 0,25 à 2,0 mg/l
Type Kit d’essai
compliance-icons
Identifiant produit
  • VISOCOLOUR alpha chlore
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-diethyl-1,4-phenylene diammonium sulphate, sulphuric acid