Learn More
Hecht Karl™ Assistent™ Bouteilles de pesée en borosilicate
Code produit 10639831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
30 ml
45 ml
70 ml
80 ml
110 ml
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10639831 10 ml 1 pièce
10309031 15 ml 1 pièce
10044071 30 ml 1 pièce
10630792 45 ml 1 pièce
10388881 70 ml 1 pièce
10238011 80 ml 1 pièce
10185391 110 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10639831 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 44250001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.95€
    14.30€ / 1 pièces
    Économisez 5.65€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Comprend Couverture NS interchangeable et étiquette givrée
Matériau Verre borosilicaté
Type de bouchon Couverture NS
Type de produit Flacon de pesée