Learn More
MP Biomedicals Test rapide ASSURE H. pylori (CE)
Code produit 31605227 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
H. pylori IgG
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
31605227 H. pylori IgG 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31605227 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 43490020
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Dispositif de test immunochromatographique destiné à la détection rapide des anticorps IgG dirigés contre Helicobacter pylori dans le sérum, le plasma ou le sang total humains.
  • Le test rapide MP Diagnostics ASSURE H. pylori est un dispositif de test immunochromatographique destiné à la détection rapide des anticorps IgG contre Helicobacter pylori dans le sérum, le plasma ou le sang total humain.
  • Il s'agit d'un test de diagnostic clinique destiné à diagnostiquer l'infection à H. pylori chez les patients souffrant de troubles gastriques.
  • De plus, la présence d'anticorps dirigés contre un marqueur d'infection actuel recombinant (CIM) est indicative d'une infection actuelle.
  • Mentions légales : Vente réservée à l'extérieur des États-Unis.
Spécification
Marquage CE CE-IVD
Substances à analyser détectables H. pylori IgG
Type Test rapide H. pylori
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rapid Test Kits
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.