Learn More
MP Biomedicals Test rapide ASSURE HEV IgM (CE)
Code produit 17362070 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Virus de l'hépatite E
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
17362070 Virus de l'hépatite E 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17362070 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 43160020
 Article restreint
En stock
Un test rapide IgM utilise un dosage immunochromatographique en phase solide pour détecter le virus de l'hépatite E.
  • Tous les anticorps de classe IgM, lorsqu'ils sont présents dans l'échantillon testé, peuvent être capturés par des anticorps anti-IgM humains immobilisés sur la membrane.
  • La présence d'anticorps IgM spécifiques du VHE peut être détectée de manière différentielle par un antigène VHE marqué à l'or colloïdal immobilisé dans le dispositif, et peut être visualisée sous forme de lignes roses/violettes après le test.
  • De plus, des anticorps IgG de lapin immobilisés, pouvant être reconnus par des anticorps anti-IgG de lapin marqués à l'or colloïdal, ont été utilisés comme contrôle du bon fonctionnement des réactifs.
  • Mentions légales : Vente réservée à l'extérieur des États-Unis.
Spécification
Substances à analyser détectables Virus de l'hépatite E
Type Test rapide IgM
Forme Plein