Learn More
Astaxanthine, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666374 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10666374 1 g 1g
10682862 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666374 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328610010
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 472-61-7 | C40H52O4 | 596.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 472-61-7
Formule moléculaire C40H52O4
Poids moléculaire (g/mol) 596.85
Numéro MDL MFCD00672621
Clé InChI MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
Synonyme astaxanthine, all-trans-astaxanthin, astaxanthin, ovoester, carophyll pink, lucantin pink, bioastin, 3s,3's-astaxanthin, natupink, trans-astaxanthin
CID PubChem 5281224
ChEBI CHEBI:40968
Nom IUPAC (6S)-6-hydroxy-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4S)-4-hydroxy-2,6,6-triméthyle-3-oxocyclohex-1-en-1-yl]-3,7,12,16-tetraméthyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaen-1-yl]-2,4,4-triméthylcyclohex-2-en-1-un
SMILES C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Astaxanthin
Couleur Violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Quantité 1 g
Poids de la formule 596.86
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Forme physique Poudre