Learn More
Astaxanthine, TRC
Code produit 17979214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17979214 50 mg 50mg
17959784 10 mg 10mg
17938154 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17979214 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA79002550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 472-61-7
Formule moléculaire C40 H52 O4
Poids moléculaire (g/mol) 596.84
Synonyme Astaxanthin (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, 3,3'-dihydroxy-, all-trans- (8CI), (3S,3'S)-3,3'-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4'-dione, (3S,3'S)-Astaxanthin, (3S,3'S)-Astaxanthin, (3S,3'S)-all-trans-Astaxanthin, (S,S)-Astaxanthin, Aquasta, AstaREAL, AstaREAL A1010, AstaXin, Astabio AR 1, Astabio AR 5, Astacarox, Astareal ACT, Astared, Astax S, Astaxanthin, all-trans-, Astots 10O, Astots 5O, Astots ST, BioAstin, BioAstin oleoresin, Carophyll Pink, Lucantin Pink, NatuRose, Natupink, Ovoester, Puresta W 05, all-trans-(3S,3'S)-Astaxanthin, all-trans-Astaxanthin, trans-Astaxanthin
Nom IUPAC (6S)-6-hydroxy-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4S)-4-hydroxy-2,6,6-triméthyl-3-oxocyclohexen-1-yl]-3,7,12,16-tétramétyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-2,4,4-triméthylcyclohex-2-en-1-un
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Astaxanthin
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1
Poids de la formule 596.3866