Learn More
Astemizole, MedChemExpress
Description
Astemizole (R 43512), a second-generation antihistamine drug to diminish allergic symptoms with a long duration of action, is a histamine H1-receptor antagonist, with an IC50 of 4 nM. Astemizole also shows potent hERG K+ channel blocking activity with an IC50 of 0.9 nM. Astemizole has antipruritic effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Astemizole |
| CAS | 68844-77-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H31FN4O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | R 43512 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (272.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC=C(CCN2CCC(NC3=NC4=CC=CC=C4N3CC5=CC=C(F)C=C5)CC2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 458.57 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?