Learn More
Saint-Gobain Vanne antiretour en PFA série CAR AstiPure™
Description
Clapet PFA avec raccord flare
• Pression d'ouverture 50 mbar
• Clapet raccord flare
• Clapet
• Pression d'ouverture 50 mbar
• Clapet raccord flare
• Clapet
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
| Matériau | PFA |
| Longueur totale (métrique) | 91 mm |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 6 x 8 mm de diamètre |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Pression maximale | 0,05 bar |
| Type de produit | Valve d’arrêt |