Learn More
Saint-Gobain Raccord union en PFA AstiPure™ série RC1 pour montage sur panneau
Description
Raccord flare PFA tube à tube
• Volume mort réduit pour transfert de fluides ultra-purs
• Montage et démontage aisés
• Résiste aux vibrations et variation de pression
• Pression maximale: voir tableau ci-contre
• Températured'utilisation: voir tableau ci-contre
• Raccord PFA passage paroi
• Raccord
• Volume mort réduit pour transfert de fluides ultra-purs
• Montage et démontage aisés
• Résiste aux vibrations et variation de pression
• Pression maximale: voir tableau ci-contre
• Températured'utilisation: voir tableau ci-contre
• Raccord PFA passage paroi
• Raccord
Spécification
Spécification
| Matériau | PFA |
| Longueur totale (métrique) | 58 mm |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 4 x 6 mm de diamètre |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille du port | 12,5 x 5 mm |
| Type de produit | Raccord union pour montage sur panneau |