Learn More
Saint-Gobain Connecteur de tube mâle en PFA série RF1 AstiPure™
Code produit 11904099
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
40 mm
44 mm
46 mm
Diamètre du filetage:
NPT 1/4 po
NPT 1/8 po
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre du filetage unitSize
11904099 44 mm NPT 1/8 po 1 pièce
11984139 40 mm NPT 1/4 po 1 pièce
11914099 46 mm NPT 1/4 po 1 pièce
11974139 40 mm NPT 1/8 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 11904099 Fournisseur Saint-Gobain Code fournisseur RF10610
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Utilisez ces raccords pour la distribution de liquides corrosifs. Le connecteur de tube mâle en PFA série RF1 AstiPure™ Saint Gobain Performance Plastics™ est étanche et fiable sous une vaste gamme de températures et de pressions.
  • Idéal pour les environnements exigeants 
  • Moulé en Téflon PFA HP 
  • L’écrou de retenue peut être composé de PFA HP, PVDF ou C-PVDF
  • Les raccords sont recuits pour une meilleure résistance au cycle de température, au cycle de pression, aux chocs
  • et aux vibrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PFA
Longueur totale (métrique) 44 mm
À utiliser avec Pour tubulure de 6 x 8 mm de diamètre
Quantité d’emballage 1 unité
Taille du port 12 mm
Diamètre du filetage NPT 1/8 po
Type de produit Connecteur mâle pour tube