Learn More
Saint-Gobain Connecteur de tube coudé mâle en PFA AstiPure™ série RF2
Description
Raccord flare PFA fileté
• Volume mort réduit pour transfert de fluides ultra-purs
• Montage et démontage aisés
• Résiste aux vibrations et variation de pression
• Raccord PTFE PFA coudé fileté MNPT
• Raccord 1/4 MNPT
• Volume mort réduit pour transfert de fluides ultra-purs
• Montage et démontage aisés
• Résiste aux vibrations et variation de pression
• Raccord PTFE PFA coudé fileté MNPT
• Raccord 1/4 MNPT
Spécification
Spécification
| Matériau | PFA |
| Longueur totale (métrique) | 42 mm |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 6 x 8 mm de diamètre |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille du port | 13mm |
| Diamètre du filetage | NPT 1/4 po |
| Hauteur (métrique) | 34 mm |
| Type de produit | Connecteur mâle pour tube coudé |