Learn More
Saint-Gobain Raccord réducteur union droit en PTFE AstiPure™ série RVR1
Description
Raccord PTFE à serrage
• Pour tubes verre et rigides
• Etanchéité assurée par joint Viton™
• Raccord PTFE droit à serrage
• Pression maximale: 2 bar
• Température d'utilisation: 60°C
• Raccord
• Pour tubes verre et rigides
• Etanchéité assurée par joint Viton™
• Raccord PTFE droit à serrage
• Pression maximale: 2 bar
• Température d'utilisation: 60°C
• Raccord
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Type de produit | Union Reducing Straight |