Learn More
Endecotts ASTM Tamis en inox, 8 in.
Description
- Chaque Endecotts tamis d’essai est fourni avec un certificat d’étalonnage.
- Les tamis d’essai sont inspectés et calibrés conformément aux procédures énumérées à la clause 5.1, tableau 1 de ISO3310-1 et ASTM E11 respectivement.
- Chaque tamis est fourni avec un certificat d’étalonnage qui inclut toutes les informations précédemment fournies dans le certificat de conformité et plus encore.
- Le certificat enregistre le nombre d’ouvertures et de diamètres de fils mesurés, la taille moyenne de l’ouverture et l’écart-type séparément pour la direction de la chaîne et de la trame.
- Le type de tissage sera également indiqué.
- De plus, ils sont numérotés individuellement en série afin d’assurer une traçabilité complète.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tamis |
| Diamètre (impériale) externe | 8 in |
| À utiliser avec (application) | Dimensionnement des particules |
| Diamètre (métrique) externe | 203 mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Screen Size | 2,0 μm |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
| Sieve Number | 10 |