Learn More
Astragaloside I, MedChemExpress
Code produit 16488978
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488978 10 mg
16431408 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488978 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0432
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Astragaloside I, one of the main active ingredients in Astragalus membranaceus, has osteogenic properties. Astragaloside I stimulates osteoblast differentiation through the Wnt/β-catenin signaling pathway.
Astragaloside I, one of the main active ingredients in Astragalus membranaceus, has osteogenic properties. Astragaloside I stimulates osteoblast differentiation through the Wnt/β-catenin signaling pathway.
Spécification
Nom chimique ou matériau Astragaloside I
CAS 84680-75-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C45H72O16
Quantité 10 mg
Synonyme Astrasieversianin IV Cyclosieversioside B
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (57.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]7([H])[C@]8(C)O[C@H](C(C)(O)C)CC8)([H])[C@]5(C6)CC2)OC1
Poids moléculaire (g/mol) 869.04
Poids de la formule 869.04
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid