Learn More
Astragaloside II, MedChemExpress
Code produit 16498978
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498978 10 mg
16441408 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498978 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0433
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Astragaloside II is a natural isolated from Astragalus.
Spécification
Nom chimique ou matériau Astragaloside II
CAS 84676-89-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H70O15
Quantité 10 mg
Synonyme Astrasieversianin VIII
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@]7([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)[H])([H])[C@]5(C6)CC2)OC1
Poids moléculaire (g/mol) 827.01
Poids de la formule 827.01
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid