Learn More
Astragaloside VI, MedChemExpress
Code produit 16431758
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431758 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431758 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN6577
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Astragaloside VI could activate EGFR/ERK signalling pathway to improve wound healing.
Spécification
Nom chimique ou matériau Astragaloside VI
CAS 84687-45-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C47H78O19
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (105.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@]1([C@]([C@@]5(O[C@H](C(C)(O)C)CC5)C)([H])[C@@H](O)C2)C)[C@@]6([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)C)([H])[C@@H](O[C@]9([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)CO)C3)C4
Poids moléculaire (g/mol) 947.11
Poids de la formule 947.11
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation