Learn More
Gibco™ Astrocyte Medium
Code produit 10367249 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10367249 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10367249 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1261301
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu d’astrocyte
Le milieu d’astrocyte a été spécialement formulé pour soutenir la croissance des astrocytes humains et rats primaires tout en conservant leurs phénotypes. Le milieu a été validé et optimisé en interne pour assurer un équilibre optimal entre la croissance cellulaire et le maintien de la viabilité cellulaire, du phénotype normal et de la fonction. Si une prolifération plus rapide est souhaitée, l’ajout d’une quantité appropriée de facteur de croissance épidermique (EGF) est recommandé, bien que les cellules puissent présenter des changements morphologiques et phénotypiques.
Les astrocytes sont un type de cellules gliales du système nerveux avec une forme en étoile typique. Il a été montré au cours de ces dernières années que les astrocytes fonctionnent non seulement comme des remplisseurs d’espace et des supports structurels, mais jouent un rôle actif dans le soutien des fonctions normales des neurones, des oligodendrocytes, des cellules souches neurales et de la barrière sang-cerveau, etc. Ils régulent l’environnement ionique et chimique extracellulaire, réagissent aux lésions du SNC et jouent un rôle fondamental dans la pathogenèse de la mort neuronale ischémique, et demeurent l’un des domaines de recherche les plus actifs en neurosciences.
Le milieu astrocyte comporte trois composants : le milieu de base (DMEM), le supplément N-2 et le sérum de veau fœtal OneShot (SVF). Le mélange de ces trois composants produit un milieu complet.
Pour les protocoles établis utilisant le milieu d’astrocyte, consultez notre manuel Gibco Neurobiology Protocol Handbook.
Consultez les publications relatives aux produits de neurobiologie Gibco sur notre site Gibco CellCite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules gliales
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’astrocyte
Sans additif Sans EDTA, Sans rouge de phénol
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage • Supplément N-2 (100X), stocker entre -5 et -20°C, à l’abri de la lumière
• Milieu Eagle modifié de Dulbecco (D-MEM) (1 X), stocker entre 2 et 8°C, à l’abri de la lumière
• Sérum fœtal bovin One Shot, stocker entre -5 et -20°C, à l’abri de la lumière
Culture Type Culture de cellules de mammifères
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercuric acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, mercury(2+) salt