Learn More
Asulam, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Asulam |
| CAS | 3337-71-1 |
| Formule moléculaire | C8 H10 N2 O4 S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Carbamic acid, [(4-aminophenyl)sulfonyl]-, methyl ester (9CI), Carbamic acid, sulfanilyl-, methyl ester (7CI,8CI), Asilan, Asulam, Asulox F, M and B 9057, MB 9057, Methyl (4-aminophenylsulfonyl)carbamate, Methyl 4-aminobenzenesulfonylcarbamate, Methyl p-aminobenzenesulfonylcarbamate, Methyl sulfanilylcarbamate, N1-Methoxycarbonylsulfanilamide, Plakin, Plakin (herbicide), Rattler, Rattler (herbicide) |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-15(12,13)7-4-2-6(9)3-5-7/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nom IUPAC | méthyl N-(4-aminophényl)sulfonylcarbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.24 |
| Poids de la formule | 230.0361 |