Learn More
Navailles Fauteuil ESD Asynchronous
Code produit 17436172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de roue:
Aucun
Roues antistatiques
Réglable (hauteur):
de 470 à 600 mm
de 570 à 810 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de roue Réglable (hauteur) Conditionnement
17436172 Aucun de 570 à 810 mm 1 pièce
17426172 Roues antistatiques de 470 à 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17436172 Fournisseur Navailles Code fournisseur 7EG 40GHLE 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00€
    562.00€ / 1 pièces
    Économisez 100.00€
    15% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
Ce fauteuil ESD Asynchronous convient aux travaux de précision dans des salles blanches, s’adaptant extrêmement bien à toutes les positions de travail et offrant une ergonomie et un confort de travail inégalés.Il assure notamment un maintien lombaire dans
  • Chrome, base renforcée à 5 branches, résistante aux rayures, avec roulettes ou patins antistatiques
  • Colonne de levage pneumatique chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
  • Assise ergonomique en polyuréthane KANGO™ noir
  • Repose-pieds en aluminium avec hauteur réglable
  • Inclinaison de l’assise et du dossier réglables indépendamment par un levier actionnable du bout des doigts grâce à un mécanisme asynchrone
  • Le polyuréthane conducteur spécial se connecte aux parties métalliques du fauteuil, permettant à l’électricité statique de se décharger par les roulettes ou les coussinets en carbone
  • Certificat d’aptitude à l’utilisation dans une salle blanche par la détermination de la concentration en particules dans l’air, conformément à la norme NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
  • Assemblage conçu pour assurer une parfaite évacuation des charges électriques vers le sol (test de réactivité par le LCIE)
Spécification
Couleur Noir
Réglable (hauteur) de 570 à 810 mm
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité ISO 3
Finition Polyuréthane
À utiliser avec (application) Salles blanches
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Garniture Polyuréthane
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 30,2 lb
Poids (métrique) 13,7 kg
Type de roue Aucun
Largeur (impériale) 23,2 in
Largeur (métrique) 59 cm