Learn More
Navailles Chaise PVC asynchrone
Code produit 17436162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
120 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
17436162 120 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17436162 Fournisseur Navailles Code fournisseur 4DL 40GHLP 01 505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.66€
    506.00€ / 1 pièces
    Économisez 164.66€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
La chaise PVC asynchrone est entièrement réglable et facile à désinfecter.
  • Base en chrome renforcée, résistante aux rayures, à 5 branches, avec patins articulés
  • Colonne à vérin pneumatique avec réglage en hauteur de 550 à 790 mm et amortisseur
  • Repose-pieds en aluminium avec hauteur réglable
  • Large assise en vinyle M1 gris avec mousse souple haute densité
  • Inclinaison de l’assise et du dossier réglable indépendamment par un levier actionnable du bout des doigts grâce à un mécanisme asynchrone
  • Dossier haut en vinyle gris avec mousse souple haute densité, réglable en hauteur
Spécification
Couleur Bleu
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité M1
À utiliser avec (application) Laboratoires
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 550 à 790 mm
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 30,9 lb
Poids (métrique) 14 kg
Type de roue Aucun
Largeur (impériale) 23,2 in
Largeur (métrique) 59 cm