Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de poche portatif numérique, PAL-1
Description
Pour mesurer les jus de fruits, les denrées alimentaires et les boissons telles que les soupes, les sauces, le ketchup, les sauces tomate, les confitures à faible teneur en sucre ou les marmelades.
Informations sur la commande
MAGIC™ en option, SUPER EXTRACTEUR, mallette de stockage, solution de sucrose (10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %) et certificat d’étalonnage sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Scale Range | 0,0 à 53,0 Brix |
| Modèle | PAL-1 |
| Volume d’échantillon | 0,3 mL |
| Étalonnage | Eau |
| Précision | ±0,2 % Brix |
| Reproductibilité | ± 0.1 % (Brix) |
| Résolution | 0.1 % brix |
| Affichage | LCD |
| Type de balance | Brix |
| Durée de mesure | 3 s |
| Afficher plus |