Learn More
ATAGO™ Réfractomètre numérique Palette, PR-101α
Code produit 10142782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfractomètre Palette : PR-101 alpha
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10142782 Réfractomètre Palette : PR-101 alpha
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10142782 Fournisseur ATAGO™ Code fournisseur 3442
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Amélioration de la précision des mesures grâce à la technologie ELI (External-Light-Interference). Le réfractomètre numérique Palette ATAGO™, PR-101α est idéal pour la mesure de l’indice de Brix des jus de fruits, des denrées alimentaires et des boissons, ainsi que des produits chimiques et des solutions industrielles telles que l’huile de coupe, les liquides de nettoyage et l’antigel.
  • Doté d'une nouvelle technologie d'interférence lumineuse externe (ELI) permettant de réaliser des mesures précises avec facilité et confiance
  • Programmé avec une fonction d’échelle utilisateur qui permet aux utilisateurs d’entrer le coefficient dans la formule pour afficher les concentrations en fonction de chaque type d’échantillons
  • La précision est améliorée à ±0,1%
  • Avec fonction d’affichage de la température
  • Avec ATC
  • Compact et facile à transporter
  • Étanchéité à la poussière IP64 et protection contre les projections d'eau
  • Écrans LCD clairs et faciles à lire
  • Étalonnage à l’eau
  • Alimentation à pile
Caractéristiques
  • Échelle : Brix
  • Plage de mesure : 0,0 à 45,0 % Brix
  • Résolution : 0,1 % Brix
  • Précision de mesure : ±0,1 % Brix
  • Plage de compensation de température : 5° jusqu'à 40 °C (compensation automatique de température)
  • Alimentation : pile sèche 006P (9V)
  • Dimensions : 17 x 9 x 4 cm
  • Poids : 300 g
Applications : Mesure
des valeurs Brix des jus de fruits, des aliments et des boissons, ainsi que des produits chimiques et des solutions industrielles telles que l'huile de coupe, le liquide de nettoyage et l'antigel.
Garantie
Deux ans
Spécification
Type Réfractomètre
Scale Range 0,0 à 45,0 Brix
Modèle PR-101alpha;
Volume d’échantillon 0,1 ml ou plus
Étalonnage Uniquement avec de l’eau
Précision ±0,1 % Brix
Affichage Numérique
Type de balance Brix
Durée de mesure 3 s
À utiliser avec (application) Mesure de l’indice de Brix des jus de fruits, des denrées alimentaires et des boissons, ainsi que des produits chimiques et des solutions industrielles telles que l’huile de coupe, les liquides de nettoyage et l’antigel
Indice IP Étanchéité IP64
Poids (impériale) 0,6 lb
Poids (métrique) 300 g
Hauteur (impériale) 1,6 in
Hauteur (métrique) 4 cm
Largeur (impériale) 6,7 po
Largeur (métrique) 17 cm
Température ambiante (métrique) 5°C à 40°C
Compensation thermique 5°C à 40°C
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Détails du bloc d’alimentation Pile sèche 006P (9 V)