Learn More
ATAGO™ Polarimètre POLAX-2L
Code produit 10748494
Change view
Click to view available options
Tension:
100/240 V CA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
10748494 100/240 V CA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10748494 Fournisseur ATAGO™ Code fournisseur 5223
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le polarimètre ATAGO™ POLAX2L mesure la rotation optique de la matière optiquement active comme la saccharine, l’acide ascorbique et le glutamate de sodium.
LED longue durée
  • La LED longue durée s’allume rapidement et est utilisée comme source de lumière
Affichage numérique
  • Les valeurs de mesure s’affiche numériquement sur le panneau d’affichage
Mesures lisses
  • Le bouton poussoir commute pour faire pivoter l’analyseur
  • Le commutateur de changement / température change la vitesse de rotation en deux étapes
Caractéristiques
  • Échelle : Angle de rotation ; Échelle internationale du sucre
  • Plage de mesure : Angle de rotation : -179,95° à +180,00° ; Échelle internationale du sucre : -°130,0 Z à +130,0 °Z
  • Résolution : Angle de rotation : 0,05° ; Échelle internationale de sucre : 0,1 °Z
  • Précision : Angle de rotation : ±0,10° ; Échelle internationale de sucre : 0,3 °Z
  • Compensation de température : 5° jusqu'à 40 °C
  • Longueur d'onde de mesure : 589 nm
  • Alimentation : CA 100 à 240 V 50/60 Hz
  • Dimensions : 43 x 22 x 30 cm
  • Poids : 10,3 kg
Certifications
Marquage CE
Compliance
HACCP, BPL, BPF
Spécification
Affichage Numérique
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V CA