Learn More
ATAGO™ Réfractomètre numérique automatique RX-5000α
Description
- La mesure commence automatiquement après que l’échantillon atteint votre température ciblée ; l’indice de réfraction et le Brix à votre température ciblée s’affichent rapidement.
- La précision de l’indice Brix de ± 0,03 % et de l’indice de réfraction de ± 0,00004 peut être obtenue
- Affiche la limite supérieure et inférieure de la plage de contrôle définie
- Si la valeur de mesure diffère de celle de votre liquide standard ou d’un autre réfractomètre, elle peut être réglée dans une certaine plage
- 60 types d’échelles utilisateur peuvent être saisies en fonction de votre échantillon
- Capable d’afficher les 30 mesures les plus récentes
- Le modèle spécial de RX-5000α permet la préprogrammation d’une échelle supplémentaire (comme l’humidité du miel, le pourcentage de sucre inversé ou la concentration de sel) en plus de l’indice de réfraction et du Brix (%) à la demande du client
Garantie
Garantie limitée à deux ans ; peut être prolongée jusqu’à trois ans si le produit est enregistré auprès d’ATAGO.
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre |
| Scale Range | 0,00 à 100,00 Brix |
| Indice de réfraction | 1,32700 à 1,58000 |
| Modèle | RX-5000alpha; |
| Précision | Indice de réfraction (nD) : ± 0,00004 ; Brix : ± 0,03% |
| Reproductibilité | Indice de réfraction (nD) :±0,00002 ; Brix :± 0,01% |
| Résolution | Indice de réfraction (nD) :0,00001 ; Brix :0,01% |
| Type de balance | Brix, indice de réfraction |
| Température ambiante (métrique) | 5°C à 60°C |
| Compensation thermique | 5°C à 60°C |
| Afficher plus |