Learn More
Atazanavir-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atazanavir-d6 |
| CAS | 1092540-50-5 |
| Formule moléculaire | C38H46D6N6O7 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (3S,8S,9S,12S)-,12-Bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic Acid 14- di(methyl-d3) Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C38H52N6O7/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47)/t29-,30-,31+,32+/m0/s1/i7D3,8D3 |
| SMILES | O=C(NC(C(C)(C)C)C(NC(CC1=CC=CC=C1)[C@@H](O)CN(CC2=CC=C(C3=NC=CC=C3)C=C2)NC([C@H](C(C)(C)C)NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)=O)=O)OC([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | N-[(2S)-1-[2-[(2S,3S)-3-[[(2S)-3,3-dimetil-2-(trideuteriometoxicarbonilamino)butanoil]amino]-2-hidroxi-4-fenilbutil]-2-[(4-piridin-2-ilfenil)metil]hidrazinil]-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il]carbamato de trideuteriometilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 710.89 |