Learn More
Applied Biosystems™ ATC Full-skirted Adaptor
Code produit 30182280 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 adaptor
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30182280 1 adaptor 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30182280 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A33045
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
This full-skirted adaptor comes factory-installed on the 96-well Automated Thermal Cycler (ATC).
This full-skirted adaptor comes factory-installed on the 96-well Automated Thermal Cycler (ATC). It ensures that uniform pressure is applied by the heated lid onto the plate, and also ensures that the plate is ejected smoothly without sticking. This adaptor is only for use with 96-well fully skirted plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur automatisé (ATC)
Type de produit Adaptateur pour plaque à jupe ATC
À utiliser avec (application) PCR point final
Quantité 1 adaptor