Learn More
Aténolol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13565040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13565040 5 g Flacon en verre 5g
13555040 1 g Flacon en verre 1g
13575040 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13565040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    159.65€ / 5g
    Économisez 17.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 266.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29122-68-7
Formule moléculaire C14H22N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 266.34
Clé InChI METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atenolol, tenormin, tenormine, normiten, blokium, prenormine, tenoblock, atehexal, betablok, cuxanorm
CID PubChem 2249
ChEBI CHEBI:2904
Nom IUPAC 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phényl]acétamide
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Atenolol
Point de fusion 146.0°C to 148.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,85
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetic acid, dmso, ethanol, insoluble in acetonitrile, ethylacetate, chlorofor, m
Poids de la formule 266.34
Pourcentage de pureté 98%