Learn More
Atenolol, MedChemExpress
Code produit 16411689
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16411689 1 g
16439847 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16411689 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17498
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Spécification
Nom chimique ou matériau Atenolol
CAS 29122-68-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H22N2O3
Quantité 1 g
Synonyme (RS)-Atenolol
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (375.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (31.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 266.34
Poids de la formule 266.34
Pourcentage de pureté 99.61%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation