Learn More
Atenolol, MedChemExpress
Beskrivelse
Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Atenolol |
| CAS | 29122-68-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H22N2O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (RS)-Atenolol |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (375.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (31.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N)CC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.34 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?