Learn More
Atenolol, TRC
Code produit 18042210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18042210 2.5 g 2.50g
30135590 10 g 10g
18003820 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18042210 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7900752.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29122-68-7
Formule moléculaire C14 H22 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 266.34
Synonyme Acetamide, 2-[p-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]- (8CI), 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, (R,S)-Atenolol, (RS)-Atenolol, (±)-Atenolol, Alinor, Altol, Anselol, Antipressan, Apo-Atenolol, Atcardil, AteHexal, Atecard, Atelol, Aten, Atenblock, Atendol, Atenet, Ateni, Atenil, Ateno, Atenol, Atenolol, Atereal, Aterol, Atolmin, B-Vasc, Betablok, Betacard, Blokium, Catenol, Catenolol, Coratol, Corotenol, Cuxanorm, DL-Atenolol, Duraatenolol, Evitocor, Farnormin, Felo-Bits, Hipres, Hypoten, ICI 66082, Ibinolo, Internolol, Juvental, Lo-ten, Lotenal, Myocord, Normalol, Normiten, Noten, Novaten, Oraday, Premorine, Prenolol, Prenormine, Seles, Seles Beta, Selobloc, Serten, Stermin, Telol, Tenidon, Teno-basan, Tenoblock, Tenolin, Tenolol, Tenoprin, Tenordin, Tenormin, Tenormine, Tensig, Tensimin, Ternomin, Tredol, Uniloc, Urosin, Vascoten, Vericordin, Wesipin, Xaten, dl-Atenolol
Nom IUPAC 2-[4-[2-hydroxy-3-(propane-2-ylamino)propoxy]phényl]acétamide
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Specifications
Nom chimique ou matériau Atenolol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
Poids de la formule 266.163
Pourcentage de pureté >95%