Learn More
R&D Systems™ Atipamezole hydrochloride
Code produit 18074822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18074822 10 mg 10mg
18024292 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18074822 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2937/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.86€
    288.75€ / 10mg
    Économisez 42.11€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective α2 antagonist
Selective α2-adrenergic receptor antagonist (Ki values are 1.1, 1.0, 0.89, 1300 and 6500 nM for α2A, α2B, α2C, α1A and α1B receptors respectively). Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104075-48-1
Formule moléculaire C14H17ClN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Atipamezole hydrochloride
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 248.75
Pureté >99%
Poids moléculaire 248.75