Learn More
Atipamezole hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16475128
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475128 10 mg
16421367 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16475128 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12380
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Atipamezole hydrochloride
CAS 104075-48-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H17ClN2
Quantité 10 mg
Synonyme MPV-1248 hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 75 mg/mL (301.51 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : ≥ 47 mg/mL (188.94 mM)
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 248.75
Poids de la formule 248.75
Pourcentage de pureté 97.12%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation