Learn More
Chlorhydrate d’Atipamezole, TRC
Code produit 30011417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011417 100 mg 100mg
30010911 10 mg 10mg
30009092 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011417 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA790100100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104075-48-1
Formule moléculaire C14 H16 N2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 248.75
Synonyme Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole monohydrochloride
Nom IUPAC 4-(2-éthyl-1,3-dihydroindène-2-yl)-1H-imidazole ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
Spécification
Nom chimique ou matériau Atipamezole Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
Poids de la formule 248.108
Pourcentage de pureté >95%