Learn More
Atipamezole, MedChemExpress
Code produit. 16485128
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16485128
Marque: Medchem Express HY12380A
MedChemExpress Atipamezole (MPV 1248) is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV 1248) is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Atipamezole
CAS 104054-27-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H16N2
Quantité 10 mg
Synonyme MPV 1248
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (141.32 mM)
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1
Poids moléculaire (g/mol) 212.29
Poids de la formule 212.29
Pourcentage de pureté 99.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.