Learn More
Atiprimod dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit 30002016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002016 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 30002016 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4580/10
Faites le plein et économisez cet été
Utilisez le code promo 27950
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
JAK2 inhibitor
JAK2 inhibitor (IC50 = 397 nM). Also inhibits STAT3 and STAT5 phosphorylation. Inhibits cell growth and induces apoptosis in cells expressing the JAK2V617F mutation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Atiprimod dihydrochloride
CAS 130065-61-1
Formule moléculaire C22H46Cl2N2
Quantité 10 mg
Synonyme atiprimod dihydrochloride, atiprimod dihydrochloride usan, atiprimod hcl, atiprimod hydrochloride, 2-3-diethylamino propyl-8,8-dipropyl-2-azaspiro 4.5 decane dihydrochloride, 2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine n,n-diethyl-8,8-dipropyl-, dihydrochloride, 2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine, n,n-diethyl-8,8-dipropyl-, dihydrochloride, 3-8,8-dipropyl-3-azaspiro 4.5 decan-3-yl-n,n-diethylpropan-1-amine dihydrochloride, n,n-diethyl-8,8-dipropyl-2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine dihydrochloride
Clé InChI MOUZYBYTICOTFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC1(CCC2(CC1)CCN(C2)CCCN(CC)CC)CCC.Cl.Cl
Nom IUPAC 3-(8,8-dipropyl-2-azaspiro[4.5]decan-2-yl)-N,N-diethylpropan-1-amine;dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 409.524
CID PubChem 166556
Poids de la formule 409.52