Få mere at vide
Få mere at vide
Atomoxetine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Atomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively).
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Atomoxetine hydrochloride |
| CAS | 82248-59-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H22ClNO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Tomoxetine hydrochloride(R)-Tomoxetine hydrochlorideLY 139603 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (342.68 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (171.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=CC=CC=C1O[C@@H](C2=CC=CC=C2)CCNC.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.82 |
| Show More |