Learn More
Atorvastatin Acetonide, TRC
Code produit 30011096
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011096 50 mg 50mg
30003867 25 mg 25mg
17929684 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011096 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA79169050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 581772-29-4
Formule moléculaire C36 H39 F N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 598.7
Synonyme 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-, (4R,6R)-, (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid, 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid, Atorvastatin acetonide, Lipitor acetonide
Nom IUPAC 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)O)OC(C)(C)O5
Spécification
Nom chimique ou matériau Atorvastatin Acetonide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C36H39FN2O5/c1-23(2)33-32(35(42)38-27-13-9-6-10-14-27)31(24-11-7-5-8-12-24)34(25-15-17-26(37)18-16-25)39(33)20-19-28-21-29(22-30(40)41)44-36(3,4)43-28/h5-18,23,28-29H,19-22H2,1-4H3,(H,38,42)(H,40,41)/t28-,29-/m1/s1
Poids de la formule 598.2843